Merck
COM448684887
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-6-5-10(14(18)19)7-11(12)8-1-3-9(4-2-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
Klucz InChI
VBAURUWJCUZANA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)