Merck
COM448684456
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(propylcarbamoyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.26
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(propylamino)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-7-13-11(14)9-5-4-6-10(8-9)12(15)16-2/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
UPHTWUUFAOFTEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9295
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9295
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)