Merck
COM448683836
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-piperazin-1-ylacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-methyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O/c1-8-7(11)6-10-4-2-9-3-5-10/h9H,2-6H2,1H3,(H,8,11)
Klucz InChI
SOTHHBNFPDRYCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9386
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9386
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)