Merck
COM448675159
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.57
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2,13H,12H2
Klucz InChI
RKJYNSFOVOVLQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-5881
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-5881
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)