Merck
COM448668529
Combi-Blocks, Inc.
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.7
Numer MDL:
Iupac Name
4-[4-(chloromethyl)benzoyl]morpholine
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
Klucz InChI
JBSJBFLZETVSQI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4065
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4065
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)