Merck
COM448668128
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (phenyl 2,3,4-tri-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranosid)uronate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.44
Numer MDL:
Iupac Name
methyl phenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranosiduronate
Inchi Code
1S/C19H22O9S/c1-10(20)25-14-15(26-11(2)21)17(27-12(3)22)19(28-16(14)18(23)24-4)29-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,14-17,19H,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19-/m0/s1
Klucz InChI
AXUXNCRKZCBMKR-CWLGOENISA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-1857
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-1857
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)