Merck
COM448666796
Combi-Blocks, Inc.
Diamyl sulfate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.35
Numer MDL:
Iupac Name
dipentyl sulfate
Inchi Code
1S/C10H22O4S/c1-3-5-7-9-13-15(11,12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
GAFRWLVTHPVQGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)