Merck
COM448666432
Combi-Blocks, Inc.
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
{[(1E)-1-methoxy-1-propenyl]oxy}(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C7H16O2Si/c1-6-7(8-2)9-10(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
Klucz InChI
RTHAKVSHSCPUGI-VOTSOKGWSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)