Merck
COM448666420
Combi-Blocks, Inc.
3-Chlorophenylhydrazine sulfate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.67
Numer MDL:
Iupac Name
sulfuric acid compound with 1-(3-chlorophenyl)hydrazine (1:1)
Inchi Code
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;1-5(2,3)4/h1-4,9H,8H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
ZQMWFTLJZQAIHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9795
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)