Merck
COM448665986
Combi-Blocks, Inc.
Hexylcyclohexane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.32
Numer MDL:
Iupac Name
hexylcyclohexane
Inchi Code
1S/C12H24/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
QHWAQXOSHHKCFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4665
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4665
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)