Merck
COM448665905
Combi-Blocks, Inc.
Methylaminoacetonitrile sulfate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.17
Numer MDL:
Iupac Name
sulfuric acid compound with (methylamino)acetonitrile (1:1)
Inchi Code
1S/C3H6N2.H2O4S/c1-5-3-2-4;1-5(2,3)4/h5H,3H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
SEBZVAFMXLJJNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3696
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3696
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)