Merck
COM448663592
Combi-Blocks, Inc.
2-Iodobenzenesulfonic acid dihydrate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H5IO3S.2H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;;/h1-4H,(H,8,9,10);2*1H2
Klucz InChI
KTRRNQJQOURTCC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)