Merck
COM448661210
Combi-Blocks, Inc.
1-Iodo-1h,1h-perfluorohexane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.97
Numer MDL:
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecafluoro-6-iodohexane
Inchi Code
1S/C6H2F11I/c7-2(8,1-18)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h1H2
Klucz InChI
NVPYUCSZZRWYML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8028
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8028
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)