Merck
COM448657523
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Diaminobut-2-enedinitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2E)-2,3-diamino-2-butenedinitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3+
Klucz InChI
DPZSNGJNFHWQDC-ONEGZZNKSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)