Merck
COM448654386
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 1-undecanesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
Numer MDL:
Iupac Name
sodium 1-undecanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H24O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14;/h2-11H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DBMQUCVJHLWQHT-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)