Merck
COM448653764
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.84
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-iodobutane
Inchi Code
1S/C4Cl2F7I/c5-1(7,3(6,10)11)2(8,9)4(12,13)14
Klucz InChI
YRAAQTPTEGTGOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0136
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)