Merck
COM448652634
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-4-hydroxypyridine hydrate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-4-pyridinol hydrate
Inchi Code
1S/C5H6N2O.H2O/c6-4-3-7-2-1-5(4)8;/h1-3H,6H2,(H,7,8);1H2
Klucz InChI
WLWWJBYPSLAHDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)