Merck
COM448651502
Combi-Blocks, Inc.
N2-Pivaloylguanine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.25
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-N-(6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13N5O2/c1-10(2,3)8(17)15-9-13-6-5(7(16)14-9)11-4-12-6/h4H,1-3H3,(H3,11,12,13,14,15,16,17)
Klucz InChI
XGIQXUWLRNVMLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7699
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7699
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)