Merck
COM448647443
Combi-Blocks, Inc.
Beta-alanine beta-naphthylamide hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-amino-N-(2-naphthyl)propanamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H14N2O.BrH/c14-8-7-13(16)15-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12;/h1-6,9H,7-8,14H2,(H,15,16);1H
Klucz InChI
NXOOSBFVJFJSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-3341
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)