Merck
COM448646445
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Amino-benzothiazol-4-yl)-ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-aminobenzo[d]thiazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8N2OS/c1-5(12)6-3-2-4-7-8(6)11-9(10)13-7/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
BZHCBYYYUJJSGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2261
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2261
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)