Merck
COM448645175
Combi-Blocks, Inc.
Butyl-alfa-d-glucopyranoside
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
Numer MDL:
Iupac Name
butyl alpha-D-glucopyranoside
Inchi Code
1S/C10H20O6/c1-2-3-4-15-10-9(14)8(13)7(12)6(5-11)16-10/h6-14H,2-5H2,1H3/t6-,7-,8+,9-,10+/m1/s1
Klucz InChI
BZANQLIRVMZFOS-SPFKKGSWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0905
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0905
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)