Merck
COM448640660
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Bromophenyl)indoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)indoline
Inchi Code
1S/C14H12BrN/c15-12-7-5-10(6-8-12)14-9-11-3-1-2-4-13(11)16-14/h1-8,14,16H,9H2
Klucz InChI
JZDWMUCLJQQMKY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5550
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)