Merck
COM448640091
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-1,4-dihydro-7-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H15NO4/c1-23-13-7-8-14-16(9-13)19(10-12-5-3-2-4-6-12)11-15(17(14)20)18(21)22/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
LGMYJMFZOSMXGR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4866
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4866