Merck
COM448637630
Combi-Blocks, Inc.
2-[2-Methyl-7-(trifluoromethyl)-1h-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.7
Numer MDL:
Iupac Name
2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2.ClH/c1-7-8(5-6-16)9-3-2-4-10(11(9)17-7)12(13,14)15;/h2-4,17H,5-6,16H2,1H3;1H
Klucz InChI
XNDORQLPOLINRM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1779
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1779
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)