Merck
COM448637293
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-1H-indazol-7-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indazol-7-ol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-10-8-6(5-9-10)3-2-4-7(8)11/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
ZSRWUUAXXXQENT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1357
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1357