Merck
COM448635813
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-propoxypyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.08
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-2-3-11-8-4-7(9)5-10-6-8/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
RPZVZCUMJDFFTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7296
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7296
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)