Merck
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)