Merck
COM448631644
Combi-Blocks, Inc.
1,4-Dimethanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.3
Numer MDL:
Iupac Name
1,4-bis(methylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9F3O4S2/c1-17(13,14)6-3-4-8(18(2,15)16)7(5-6)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
ADZOVEDEOVHJOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2595
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2595
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)