Merck
COM448626797
Combi-Blocks, Inc.
1-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H12F3N3O2/c12-11(13,14)9-7-8(17(18)19)1-2-10(9)16-5-3-15-4-6-16/h1-2,7,15H,3-6H2
Klucz InChI
KMGDPTUNJDHJFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-5190
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-5190
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)