Merck
COM448623145
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(N-ethylmethanesulfonamido)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-4-12(17(3,14)15)10-8-6-5-7-9(10)11(13)16-2/h5-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
CLROIUFAUJYHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)