Merck
COM448623112
Combi-Blocks, Inc.
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(diethylamino)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-3-14(4-2)10-12-8-6-5-7-11(12)9-13/h5-8H,3-4,10H2,1-2H3
Klucz InChI
RXOWGZSDKIPFGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1123
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1123
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)