Merck
COM448622825
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(2-nitrophenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.21
Numer MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2'-nitro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8FNO4/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15(18)19/h1-7H,(H,16,17)
Klucz InChI
VDJDXZBBVRDUMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)