Merck
COM448622621
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dimethyl-5-(3-nitrophenyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-3'-nitro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C14H13NO2/c1-10-6-11(2)8-13(7-10)12-4-3-5-14(9-12)15(16)17/h3-9H,1-2H3
Klucz InChI
ASEMEDRKYFYIOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0328
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0328
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)