Merck
COM448622332
Combi-Blocks, Inc.
5,6-Dibromo-3H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.92
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dibromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3O/c7-3-2-5(11-4(3)8)9-1-10-6(2)12/h1H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
SUVOHPCJKFUIEL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0460
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0460