Merck
COM448621776
Combi-Blocks, Inc.
3-(BOC-Amino)-1-methanesulfonylpyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.35
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(methylsulfonyl)-3-pyrrolidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)11-8-5-6-12(7-8)17(4,14)15/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,11,13)
Klucz InChI
ALALCZQCEOOJNX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1913
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)