Merck
COM448620619
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H14BrNO2S/c1-10-6-5-8-13(11(10)2)16-19(17,18)14-9-4-3-7-12(14)15/h3-9,16H,1-2H3
Klucz InChI
LUAGXHKMNXFILL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6119
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6119
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)