Merck
COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)