Merck
COM448620208
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-3-9-6-4-5-7(9)8(10)11-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
IQRUFASPNJPYGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3872
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3872
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)