Merck
COM448619849
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-2-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.53
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-N-ethyl-2-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrFN.ClH/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10;/h3-5,11H,2H2,1H3;1H
Klucz InChI
HIYCNPLPHMNKJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3278
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)