Merck
COM448618614
Combi-Blocks, Inc.
Coumarin-7-pinacolboronate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.11
Numer MDL:
Iupac Name
7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H17BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)10-5-6-11-12(17)7-8-18-13(11)9-10/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
APZIFBRBLUCXBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FF-5899
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FF-5899
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)