Merck
COM448618218
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.94
Numer MDL:
Iupac Name
5-cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-3,10-12H
Klucz InChI
QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)