Merck
COM448617185
Combi-Blocks, Inc.
2'-Aminobiphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.24
Numer MDL:
Iupac Name
2'-amino[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c14-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(8-9)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Klucz InChI
KAOICWOHZSZVKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4867
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4867
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)