Merck
COM448617062
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxybenzyl 5-bromo-2-chlorobenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.63
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H13BrClNO2/c1-20-12-5-2-10(3-6-12)9-18-15(19)13-8-11(16)4-7-14(13)17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
UGBPFPJQRDBYHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4725
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4725
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)