Merck
COM448616525
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-(3-nitropyridin-2-yl)malonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.2
Numer MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-(3-nitro-2-pyridinyl)malonate
Inchi Code
1S/C10H10N2O6/c1-17-9(13)7(10(14)18-2)8-6(12(15)16)4-3-5-11-8/h3-5,7H,1-2H3
Klucz InChI
ZGJBYLKQNZJCFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)