Merck
COM448615297
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.96
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BFN2O3/c9-6-2-4(7(12)11-10)1-5(3-6)8(13)14/h1-3,13-14H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
CXBZQIYJKSUQQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5820
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5820
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)