Merck
COM448614801
Combi-Blocks, Inc.
4-[(3-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.05
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3-fluorophenyl)(hydroxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)13(16)9-4-6-11(7-5-9)14(17)18/h1-8,13,16-18H
Klucz InChI
KQKCINWLQAXWDS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4466
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4466