Merck
COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.92
Numer MDL:
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
Klucz InChI
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)