Merck
COM448612459
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-amino-3-(isopropylamino)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(isopropylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-7(2)13-10-6-8(11(14)15-3)4-5-9(10)12/h4-7,13H,12H2,1-3H3
Klucz InChI
YDUILGMVXKCUEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3338
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3338
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)