Merck
COM448611478
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl[2-(4-bromophenyl)propan-2-yl]amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.23
Numer MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-(4-bromophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C16H18BrN/c1-16(2,14-8-10-15(17)11-9-14)18-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,18H,12H2,1-2H3
Klucz InChI
VLQLRNXYIAPDPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2334
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)