Merck
COM448611440
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-BOC-Piperazino)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.79
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(pyrimidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N4O2.ClH/c1-13(2,3)19-12(18)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-14-10-15-11;/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
NDRUXAAEJIXVPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2257
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2257
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)